W279706
Octanal
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Aldehyde C8, Caprylic aldehyde, Octyl aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
850 mmHg ( 25 °C)
850 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
171 °C (lit.)
Punto di fusione
12-15 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; green; orange; waxy; citrus
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W279706-1KG | |
W279706-1KG-K | 4061837516825 |
W279706-20KG-K | 4061837835162 |
W279706-8KG-K | |
W279706-SAMPLE-K | 4061837516832 |
W279706-20KG | |
W279706-4KG | |
W279706-4KG-K | 4061837835179 |
W279706-800G | |
W279706-8KG | |
W279706-SAMPLE |