206199
Ruthenium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
Sinonimo/i:
Ru
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
pellets
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
0.5 wt. % loading
Dimensione particelle
3.2 mm
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
206199-250G | 4061833545140 |
206199-50G | 4061833545157 |