Documenti fondamentali
84032
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on alumina
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Ruthenium 5% on alumina, 5% Ru basis
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Concentrazione
5% Ru
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)