W217514
Isobutyl acetate
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
>4 (vs air)
Tensione di vapore
15 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
793 °F
Limite di esplosione
10.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
P. ebollizione
115-117 °C (lit.)
Punto di fusione
−99 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
Stringa SMILE
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W217514-1KG-K | 4061837876295 |
W217514-4KG-K | 4061837876301 |
W217514-SAMPLE-K | 4061837876318 |
W217514-1KG | |
W217514-4KG | |
W217514-9KG | |
W217514-9KG-K | |
W217514-SAMPLE |