T27405
Thianaphthene
95%
Sinonimo/i:
Benzo[b]thiophene, Benzothiophene, Thionaphthene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
P. ebollizione
221-222 °C (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Densità
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2sccc2c1
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?