Key Documents
SYNF644125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinonimo/i:
Synthware F644125, Addition funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F644125
Capacità
125 mL
125 mL
Descrizione generale
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)