Documenti fondamentali
SYNF973014M
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F973014M, fritted disc funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F973014M
Capacità
60 mL
60 mL
Dimensione pori
10-15 μm
Descrizione generale
With two 2 mm glass stopcocks
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)