SYNF973024M
Synthware™ filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware 973024, fritted disc funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
fritted
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F973024M
capacity × diam.
60 mL
Diam. disco
30 mm
Diam. filtro
30 mm
Dimensione pori
10-15 μm
Capacità
60 mL
Descrizione generale
With two 2 mm glass stopcocks
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)