SYNA793524
Synthware™ bushing adapter
female joint: ST/NS 14/35, male joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A793524, glass bushing adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
female joint: ST/NS14/35
male joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A793524
Categorie correlate
Descrizione generale
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)