Documenti fondamentali
SYNA792445
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 45/50
Sinonimo/i:
Synthware A792445, glass bushing adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS45/50
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A792445
Descrizione generale
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)