SYNA792434
Synthware™ bushing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 34/45
Sinonimo/i:
Synthware A792434, glass bushing adapter
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS34/45
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A792434
Categorie correlate
Descrizione generale
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)