HCP-20K
Human C-Peptide RIA
for protein analysis, for protein sequence analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for protein analysis
Livello qualitativo
Descrizione
ED<sub>80</sub> = 0.3 ± 0.1 ng/mL <br />ED<sub>50</sub> = 1.1 ± 0.1 ng/mL <br />ED<sub>20</sub> = 4.1 ± 0.4 ng/mL
analytes available: C-Peptide
0.1-5 ng/mL (standard curve range)
Reattività contro le specie
human
Sensibilità
0.1 ng/mL
tecniche
radioimmunoassay: suitable
N° accesso UniProt
Metodo di rivelazione
radioactive
Descrizione generale
SIZE: 110 amino acids; 11981 Da
SUBUNIT: Heterodimer of a B chain and an A chain linked by two disulfide bonds.
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
DISEASE:SwissProt: P01308 # Defects in INS are the cause of familial hyperproinsulinemia [MIM:176730].
SIMILARITY: SwissProt: P01308 ## Belongs to the insulin family.
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
7 - Radioactive Substances