Z277975
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments 9/2120
Campo di misura della temperatura
−40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
Descrizione generale
- 1 3/8 in. dial
- °C/°F scales
- 5 in. stem
- SS construction
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z277975-1EA | 4061833335666 |