Z277983
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −10-100 °C, accuracy: 2 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments 9/2125
Campo di misura della temperatura
−10-100 °C, accuracy: 2 °C
Descrizione generale
- 1 3/8 in. dial
- °C/°F scales
- 5 in. stem
- SS construction
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z277983-1EA | 4061826668443 |