SIK7701-11
6-Aminohexylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H17ClNO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.63
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Applicazioni
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Note legali
Product of SiKEMIA
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Haopeng Xiao et al.
Cell, 180(5), 968-983 (2020-02-29)
Mammalian tissues engage in specialized physiology that is regulated through reversible modification of protein cysteine residues by reactive oxygen species (ROS). ROS regulate a myriad of biological processes, but the protein targets of ROS modification that drive tissue-specific physiology in vivo