I9760
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N-Hydroxysuccinimide iodoacetate, N-Iodoacetoxysuccinimide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester, powder
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Solubilità
DMF: 50 mg/mL
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
NHS ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1OC(CI)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6INO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
VRDGQQTWSGDXCU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?