Documenti fondamentali
05-736
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonale di coniglio anti-fosfo-Akt1/PKBα (Ser473), clone SK703
clone SK703, Upstate®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SK703, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer473)
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Specificità
Akt1/PKBa fosforilata
Immunogeno
Peptide contenente una pSER corrispondente alla posizione amminoacidica 473 nella proteina Akt1/PKBa umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Questo anticorpo anti-Akt1, clone SK703, è convalidato per l′uso nei saggi di WB per rivelare la proteina Akt1/PKBα (Ser473).
Sottocategoria di ricerca
PI3K, Akt, & segnalazione mTOR
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting su lisati di fibroblasti di topo NIH-3T3 trattati con PDGF
Descrizione del bersaglio
60 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate con Proteina A in Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile se conservato a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 1 anno dalla data di ricevimento.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Cereal and nonfat milk support muscle recovery following exercise.
Lynne Kammer, Zhenping Ding, Bei Wang, Daiske Hara, Yi-Hung Liao, John L Ivy et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition null
Inducible-NOS but not neuronal-NOS participate in the acute effect of TNF-alpha on hypothalamic insulin-dependent inhibition of food intake.
Juliana C Moraes, Maria E Amaral, Paty K Picardi, Vivian C Calegari, Talita Romanatto et al.
Febs Letters null
Chenran Zhang et al.
BMC cancer, 15, 990-990 (2015-12-23)
Retinoblastoma protein-interacting zinc-finger gene 1 (RIZ1) displays strong tumor suppressive activities, and its expression is often silenced in many types of human tumors. However, the relationship between RIZ1 expression and glioma prognosis remains unclear. The dysregulation of RIZ1 was evaluated
Giorgio Zauli et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(4), 762-770 (2010-11-26)
To analyze the effect of the combination of Dasatinib, a multikinase inhibitor, plus Nutlin-3, a nongenotoxic activator of the p53 pathway, in primary B chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) patient samples and B leukemic cell line models. The induction of cytotoxicity
D A Cross et al.
Nature, 378(6559), 785-789 (1995-12-21)
Glycogen synthase kinase-3 (GSK3) is implicated in the regulation of several physiological processes, including the control of glycogen and protein synthesis by insulin, modulation of the transcription factors AP-1 and CREB, the specification of cell fate in Drosophila and dorsoventral