SAB1413094
Monoclonal Anti-AKT1 (phospho S473) antibody produced in rabbit
clone IFD-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IFD-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer473)
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1413094-100UG | 4065265464130 |