Key Documents
S458058
1,1'-TRIMETHYLENEBIS(4-(HYDROXYIMINOMETHYL)PYRIDINIUM BROMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H18Br2N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.144
Numero MDL:
Altre note