QBD11000
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
ester
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C32H33F4NO8/c33-26-19-27(34)30(36)31(29(26)35)45-28(38)9-11-40-13-15-42-17-18-43-16-14-41-12-10-37-32(39)44-20-25-23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-8,19,25H,9-18,20H2,(H,37,39)
WHOLLFBFIYSCEW-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)