Documenti fondamentali
934372
Sigma-Aldrich
MC-Val-Cit-PAB-PNP
≥95%
Sinonimo/i:
L-Ornithinamide, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]-
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H43N7O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
737.76
Beilstein:
10322169
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)OCc2ccc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCCCCN3C(=O)C=CC3=O)C(C)C)CCCNC(=O)N
InChI
HYSPJPGXSALJRR-DHIFEGFHSA-N
Applicazioni
This is a bifunctional cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Caratteristiche e vantaggi
The maleimide functionality can be used for bioconjugation to thiols in monoclonal antibodies while the activated carbonate esters can be used for construction of carbamate linkages with amine containing payloads.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)