Documenti fondamentali
934356
Sigma-Aldrich
Val-cit-PAB-OH
≥95%
Sinonimo/i:
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethylphenyl]-L-ornithinamide, L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H29N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Cathepsin cleaveable linkers
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)