QBD10492
Aminooxy-dPEG®12-amido-dPEG®12-(m-dPEG®11)3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carbonyl reactive
Architettura del polimero
shape: branched
functionality: homofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NC(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)(COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)COCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCOCCON)=O
InChI
XSNZUIBRYKKHCJ-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)