Key Documents
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C144H285N2O59P
Peso molecolare:
3019.76
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Gruppo funzionale
phospholipid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
m-dPEG ®₂₅-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3