Documenti fondamentali
QBD10995
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®8-NHS ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H52N2O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
NHS ester
amine
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
Caratteristiche e vantaggi
Fmoc-N-amido-dPEG ®₈-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)