P76209
Acido piruvico
95%
Sinonimo/i:
αAcido -chetopropionico, Acido 2-ossoproprionico
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Densità
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?