Key Documents
P43807
Sigma-Aldrich
4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
4-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.03
Beilstein:
3689154
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
166-173 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].ClCc1ccncc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)