B52808
1,2-Di(4-pyridyl)ethylene
97%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, 4,4′-Vinylenedipyridine
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
148-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1cc(ccn1)\C=C\c2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h1-10H/b2-1+
MGFJDEHFNMWYBD-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Expanding and shrinking cadmium-based pillared layer coordination polymers showing selective guest adsorption.
- Dinuclear zinc complex that exhibits photocontrolled fluorescence.
- Platinum-based 3-D tetragonal prisms via multicomponent coordination-driven self-assembly.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?