Key Documents
727520
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Sinonimo/i:
α-Bromoquinaldine, 2-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.08
Beilstein:
115410
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3