Documenti fondamentali
682179
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-6-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-(bromomethyl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
38-42 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,5H2,1H3
WJFDCFHWFHCLIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yi-Shan Li et al.
Talanta, 218, 121143-121143 (2020-08-17)
Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors are incretin-based medications used as oral antidiabetic agents for the treatment of type 2 diabetes. However, DPP-4 inhibitors produce side effects like acute pancreatitis, upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, urinary tract infection, serious allergies, cardiovascular
Ying-Jung Wu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(28), 7405-7414 (2018-09-08)
In the clinic, ethosuximide is commonly used to treat generalized absence seizures but has recently been repurposed for other diseases. Because of adverse effects and drug interactions, high-throughput therapeutic drug monitoring of ethosuximide is necessary. Microextraction is a simple, effective