M59203
Methyl nicotinate
99%
Sinonimo/i:
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder or crystals (possibly with chunks)
Colore
white to faint yellow
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Di-3-pyridyl ketone ligand, which is used in the preparation of silver(I) complexes for the derivation of coordination polymeric chains.
- 5-arylnicotinates , ±-sesbanine , and 1,4-dihydropyridine derivatives.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M59203-5G | 4061834060499 |
M59203-500G | 4061833077054 |
M59203-100G | 4061834060482 |
M59203-10KG | |
M59203-1KG |