72420
Methyl nicotinate
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
powder or crystals (possibly with chunks)
Colore
white to faint yellow
P. eboll.
204 °C (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C
42-44 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the asymmetric synthesis of 1-azasugars (glycosidase inhibitors) for biomedical applications.
- In the total synthesis of ±-sesbanine.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?