Key Documents
H58757
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.22 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)