P5631
o-Cresolphthalein Complexone
powder
Sinonimo/i:
o-Cresolphthalein-3′,3′′-bis-methyleneiminodiacetic acid, o-Cresolphthalexon, Metal phthalein, Phthalein purple, Xylenylphthalein-bisiminodiacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
tecniche
titration: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
181-185 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
Compatibilità
suitable for determination of calcium
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4
InChI
1S/C32H32N2O12/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Suitability for the Qualitative Determination of Calcium with Phthalein Purple (O-Cresophthalein Complexone) using Stannous Chloride