Documenti fondamentali
325333
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate
95%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(OH)CH2SO3Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.59 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
256 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.[Na+].OC(CCl)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO4S.Na.H2O/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate is a novel anionic agent.
Applicazioni
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate was used:
  • to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes
  • to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Thymol meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Sigma-Aldrich
16254
Thymol
Consequences of the nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes.
Hubbe MA, et al.
Cellulose, 14(6), 655-671 (2007)
Charge and the dry-strength performance of polyampholytes: Part 2. Colloidal effects.
Hubbe MA, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 301(1), 23-32 (2007)