Key Documents
8.14436
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.22 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-570-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
322 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3