Key Documents
GF85237915
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 450 mm, wall thickness 0.6 mm
Sinonimo/i:
AL607050
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 852-379-15
Lunghezza
450 mm
D.E.
2.5 mm
Spessore delle pareti
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)