GF39884530
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI617480
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 398-845-30
Lunghezza
450 mm
D.E.
25 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm