Documenti fondamentali
Z247626
Coors high-alumina crucible
High form, capacity 20 mL
Sinonimo/i:
High-Alumina Crucible
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 65503
Altezza
35 mm
Capacità
20 mL
Diametro sommità
38 mm
Descrizione generale
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Inconel® crucible low form, capacity 20 mL
Z246271
Inconel® crucible
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible