Z246727
Zirconium crucible
low form, capacity 20 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Altezza
30 mm
Capacità
20 mL
Spessore
0.035 in.
Diametro sommità
33 mm
Descrizione generale
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z246727-1EA | 4061833308455 |