Z246468
Nickel crucible
High form, capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Capacità
50 mL
diam. × alt.
44 mm × 51 mm
Spessore
0.021 in.
Descrizione generale
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z246468-1EA | 4061833308387 |