Z246794
Zirconium crucible
Straight wall, capacity 55 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Altezza
41 mm
Capacità
55 mL
Spessore
0.035 in.
Diametro sommità
47 mm
Descrizione generale
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)