GF54313332
Quartz - fused
tube, outside diameter 23.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI617460
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 543-133-32
Lunghezza
100 mm
D.E.
23.0 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm