GF07708923
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
AL607200
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 077-089-23
Lunghezza
100 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF07708923-1EA | 4061821154361 |
GF07708923-2EA | 4061821154378 |
GF07708923-5EA | 4061821154385 |