GF67398115
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50 mm, purity 99.5%
Sinonimo/i:
AL609300
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Stato
sputtering target
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 673-981-15
Diametro
50 mm
Spessore
3.15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)