GF99172491
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinonimo/i:
AL607060
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 991-724-91
Lunghezza
1000 mm
D.E.
3.0 mm
Spessore delle pareti
0.7 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)