GF90406492
Alumina
tube, outside diameter 26 mm, wall thickness 3 mm, length 100 mm
Sinonimo/i:
AL607350
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 904-064-92
Lunghezza
100 mm
D.E.
26 mm
Spessore delle pareti
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)