Documenti fondamentali
GF01795394
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607921
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 017-953-94
Lunghezza
2 mm
Diametro
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)