GF71156819
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 15mm disks, 0.005mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
NI050200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 711-568-19
Misura × spessore
15 mm × 0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)