GF28932172
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.15mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI055125
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 289-321-72
L × diam.
100 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)